Documents
137253
SAFC
L-Cystine dihydrochloride
EMPROVE® EVOLVE
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
L-Cystine Dihydrochloride, Non-Animal Derivative
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12N2O4S2 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
313.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Description
Non-Animal Derived
Gamme de produits
EMPROVE® EVOLVE
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
Endotoxin, microbial, and trace metals, tested
Adéquation
suitable for manufacturing use
Activité étrangère
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Cl.Cl.N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2.2ClH/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12;;/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12);2*1H/t3-,4-;;/m0../s1
Clé InChI
HHGZUQPEIHGQST-RGVONZFCSA-N
Application
L-Cystine is a sulfur containing non-essential amino acid. It is used as a cell culture media component and raw material in the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies. L-Cystine dihydrochloride is a modified version of L-Cystine with improved solubility.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable