131-500
Keratinocyte Serum-Free Growth Medium for fetal and neonatal cells (500 ml)
Synonyme(s) :
Keratinocyte growth medium, Serum-free medium
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Durée de conservation
6 mo.
Fabricant/nom de marque
Cell Applications, Inc
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Qualité
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Protocoles
Storage - Preparation for Culturing - Culturing HEK - Subculturing HEK
3D cell culture protocol for generating epidermal human skin tissue using primary human keratinocytes, dermal fibroblasts, and collagen-coated transwell inserts.