Principaux documents
112A-GS
Sigma-Aldrich
CADMEC Growth Supplement without Antibiotics (30ml)
1 EACH
167,00 €
167,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
167,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.71
167,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Forme
liquid
Niveau de qualité
Durée de conservation
1 yr
Fabricant/nom de marque
Cell Applications, Inc
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Added to Basal Medium to create Growth Medium
Qualité
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Notes préparatoires
contained in protocol
Informations légales
CADMEC is a trademark of Cell Applications
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable