10942
N-Butyryl-DL-homocysteine thiolactone
≥97.0% (HPLC)
About This Item
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Forme
powder or crystals
Couleur
white
Pf
76-80 °C
Application(s)
cell analysis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCC(=O)NC1CCSC1=O
InChI
1S/C8H13NO2S/c1-2-3-7(10)9-6-4-5-12-8(6)11/h6H,2-5H2,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
IMJUOGHALGXOSS-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable