10817
Apolipoprotein A-I from human plasma
≥90% (GE)
Synonyme(s) :
Apo A-1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human plasma
Essai
≥90% (GE)
Forme
lyophilized solid
Poids mol.
Mr ~28300
Solubilité
H2O: 1 mg/mL, clear, colorless
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... APOA1(335)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Autres remarques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable