Principaux documents
09969
Sigma-Aldrich
SQ-NHS
suitable for fluorescence, >50% (coupling to amines)
Synonyme(s) :
Squarain-carboxylate N-succinimidyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C34H32ClN3O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
614.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.32
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
>50% (coupling to amines)
Solubilité
DMF: soluble
Fluorescence
λex 600 nm; λem 645 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C34H32ClN3O6/c1-7-37-25-10-8-18(32(43)44-38-28(39)12-13-29(38)40)14-22(25)34(4,5)27(37)17-21-30(41)20(31(21)42)16-26-33(2,3)23-15-19(35)9-11-24(23)36(26)6/h8-11,14-17H,7,12-13H2,1-6H3
Clé InChI
RRLJXAKQFSXTLC-UHFFFAOYSA-N
Application
SQ-NHS contains a reactive N-hydroxysuccinimide group, which allows for coupling with amino groups. When conjugated with proteins, SQ-NHS demonstrates a high quantum yield with an absorption maximum at 640 nm and a nanosecond lifetime. Additionally, in the physiological pH range (6-9), the absorbance, emission, and lifetime of SQ-NHS are pH-independent. It is water insoluble .
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable