Principaux documents
08491
Supelco
D-Ribonic acid lithium salt
≥95.0% (TLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H10O6 · xLi+
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.13 (free acid basis)
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Essai
≥95.0% (TLC)
Activité optique
[α]/D 6.5±1.0°, 24 hr, c = 1 in 1 M HCl
Application(s)
clinical testing
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.[Li+]
InChI
1S/C5H10O6.Li/c6-1-2(7)3(8)4(9)5(10)11;/h2-4,6-9H,1H2,(H,10,11);/q;+1/t2-,3-,4-;/m1./s1
Clé InChI
TVHSDAFFJAXPAS-WPFDICAFSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3