Principaux documents
0711610
Sigma-Aldrich
1-N-(4,4′-Dimethoxytrityl)-D-(+)-biotin
>95%
Synonyme(s) :
D-Biotin 4,4′-dimethoxytrityl ester, DMT-Biotin
1 G
430,00 €
430,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
430,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C31H34N2O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
546.68
Beilstein:
7673243
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.03
430,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>95%
98% (HPLC)
Contient
≤3% Pyridine as stabilizer
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1)C(N2C3CS[C@@H](CCCCC(O)=O)C3NC2=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
COc1ccc(cc1)C(N2C3CS[C@@H](CCCCC(O)=O)C3NC2=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C31H34N2O5S/c1-37-24-16-12-22(13-17-24)31(21-8-4-3-5-9-21,23-14-18-25(38-2)19-15-23)33-26-20-39-27(29(26)32-30(33)36)10-6-7-11-28(34)35/h3-5,8-9,12-19,26-27,29H,6-7,10-11,20H2,1-2H3,(H,32,36)(H,34,35)/t26-,27-,29-/m0/s1
Clé InChI
RMWVJZXKPGLZEJ-YCVJPRETSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles
J. N. Kremsky et al.
Tetrahedron Letters, 37, 4313-4313 (1996)