07082
DABCYL-Glu-Arg-Nle-Phe-Leu-Ser-Phe-Pro-EDANS trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-[4-[[4-(Dimethylamino)phenyl]azo]benzoyl]-L-α-glutamyl-L-arginyl-L-norleucyl-L-phenylalanyl-L-leucyl-L-seryl-L-phenylalanyl-N-[2-[(5-sulfo-1-naphthalenyl)amino]ethyl]-L-prolinamide trifluoroacetate salt
759,00 €
About This Item
759,00 €
Produits recommandés
Essai
≥95% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC(=O)C(F)(F)F.CCCC[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)N(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N5CCC[C@H]5C(=O)NCCNc6cccc7c(cccc67)S(O)(=O)=O
OC(=O)C(F)(F)F.CCCC[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)N(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N5CCC[C@H]5C(=O)NCCNc6cccc7c(cccc67)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C76H98N16O15S.C2HF3O2/c1-6-7-24-57(83-68(97)58(26-16-39-81-76(77)78)84-70(99)59(37-38-66(94)95)82-67(96)50-29-31-51(32-30-50)89-90-52-33-35-53(36-34-52)91(4)5)69(98)86-61(44-48-18-10-8-11-19-48)72(101)85-60(43-47(2)3)71(100)88-63(46-93)73(102)87-62(45-49-20-12-9-13-21-49)75(104)92-42-17-27-64(92)74(103)80-41-40-79-56-25-14-23-55-54(56)22-15-28-65(55)108(105,106)107;3-2(4,5)1(6)7/h8-15,18-23,25,28-36,47,57-64,79,93H,6-7,16-17,24,26-27,37-46H2,1-5H3,(H,80,103)(H,82,96)(H,83,97)(H,84,99)(H,85,101)(H,86,98)(H,87,102)(H,88,100)(H,94,95)(H4,77,78,81)(H,105,106,107);(H,6,7)/b90-89+;/t57-,58-,59-,60-,61-,62-,63-,64-;/m0./s1
Clé InChI
NNUMUURWINZVDB-PZOCAEISSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable