Merck
Passer à
06563
Méthotrexate hydrate
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonyme(s) :
Acide L-4-amino-N10-méthylptéroylglutamique hydrate, L-Améthoptérine hydrate, Acide 4-amino-10-méthylfolique hydrate, Antifolan hydrate, MTX hydrate, Méthylaminoptérine hydrate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
25 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
74,80 €
63,58 €
100 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
200,00 €
170,00 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H22N8O5 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
454.44 (anhydrous basis)
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
EC Number:
200-413-8
MDL number:
63,58 €
Tarif74,80 €Économiser 15 %
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]/D +21.0±2.0°
impurities
≤0.1% sulfated ash
mp
185-204 °C
solubility
water: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]O[H].CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H22N8O5.H2O/c1-28(9-11-8-23-17-15(24-11)16(21)26-20(22)27-17)12-4-2-10(3-5-12)18(31)25-13(19(32)33)6-7-14(29)30;/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,25,31)(H,29,30)(H,32,33)(H4,21,22,23,26,27);1H2/t13-;/m0./s1
InChI key
FPJYMUQSRFJSEW-ZOWNYOTGSA-N
Gene Information
human ... DHFR(1719)
General description
Methotrexateis an analog of folate.[1] It shows anti-inflammatory effects throughseveral cellular mechanisms. The inhibition of dihydrofolate reductase reducesthe de novo synthesis of pyrimidines and purines, transmetylation ofphospholipids and proteins, and formation of polyamines.[2]
Application
Inhibiteur puissant de la dihydrofolate réductase et agent utilisé dans les études antitumorales. Produit servant à inhiber la dihydrofolate réductase dans les systèmes d′expression protéique à base de DHFR.
Inhibiteur puissant de la dihydrofolate réductase et agent utilisé dans les études antitumorales. Produit servant à inhiber la dihydrofolate réductase dans les systèmes d′expression protéique à base de DHFR. Présente également des effets immunosuppresseurs, par exemple avec la polyarthrite rhumatoïde.
Inhibiteur puissant de la dihydrofolate réductase et agent utilisé dans les études antitumorales. Produit servant à inhiber la dihydrofolate réductase dans les systèmes d′expression protéique à base de DHFR. Également efficace dans le traitement des parasites de la malaria Plasmodium vivax résistant à la pyriméthamine.
Methotrexatehydrate has been used as a disease modifyinganti-rheumatic drug (DMARD) to study its effects on Ross River virus disease (RRVD) in mice models.
Other Notes
Folic acid antagonist. Potent inhibitor of dihydrofolate reductase[3]
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
A6770M8407PHR1396
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
Gene Information
human ... DHFR(1719)
Gene Information
human ... DHFR(1719)
Gene Information
human ... DHFR(1719)
Gene Information
human ... DHFR(1719)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Méthotrexate hydrate
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
target_organs
Liver,Bone marrow
Classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges