05881
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid hydrochloride
≥97.0% (HPLC)
About This Item
Pureté
≥97.0% (HPLC)
97.0-103.0% (AT)
Forme
powder
Pf
≥300 °C
Chaîne SMILES
Cl.Nc1cc(O)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3.ClH/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5;/h1-3,9H,8H2,(H,10,11);1H
Clé InChI
CXESTILCPSBCGQ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable