Principaux documents
02192
Sigma-Aldrich
UV-VIS detectable IEF Marker
BioChemika, pI 7.7
Synonyme(s) :
IEF Marker, UV-VIS detectable
About This Item
Code UNSPSC :
12352201
Gamme de produits
BioChemika
Température de stockage
2-8°C
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges