00189
Sulfadimidine solution
1 mg/mL in H2O
Synonyme(s) :
Sulfamethazine solution
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
1 mg/mL in H2O
Couleur
colorless
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Mode d’action
enzyme | inhibits
Chaîne SMILES
Cc1cc(C)nc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
InChI
1S/C12H14N4O2S/c1-8-7-9(2)15-12(14-8)16-19(17,18)11-5-3-10(13)4-6-11/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)
Clé InChI
ASWVTGNCAZCNNR-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves