C1396
Calcium nitrate tetrahydrate
≥99.0%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0%
Forme
powder or crystals
pH
5.5-7.0
Pf
44 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
O.O.O.O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ca.2NO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;;;4*1H2/q+2;2*-1;;;;
Clé InChI
ICSSIKVYVJQJND-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- A template to prepare calcium(II)complexes of salicylaldimines derived from putrescine.
- A catalyst in the solvent-free Biginelli three-component condensation reaction.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1