799351
Sodium nitrate
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99%
Synonyme(s) :
Chile salpeter
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
free-flowing
Niveau de qualité
Gamme de produits
ReagentPlus®
Redi-Dri™
Pureté
≥99%
Forme
powder
pH
5.5-8 (20 °C, 50 g/L)
Pf
306 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
[Na+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
Clé InChI
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Les clients ont également consulté
Articles
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.