69850
Molybdenum(VI) oxide
puriss. p.a., 99.5%
Synonyme(s) :
Molybdenum trioxide
124,00 €
About This Item
124,00 €
Produits recommandés
Qualité
puriss. p.a.
Essai
99.5%
Forme
powder
Pf
795 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤10 mg/kg
Co: ≤20 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤10 mg/kg
NH4+: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤20 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
Chaîne SMILES
O=[Mo](=O)=O
InChI
1S/Mo.3O
Clé InChI
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable