676926
2-Butanone
ACS reagent, ≥99.0%
Synonyme(s) :
MEK, Méthyl éthyl cétone, Méthyléthylcétone
152,00 €
About This Item
152,00 €
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Densité de vapeur
2.49 (vs air)
Pression de vapeur
71 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.0%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
960 °F
Limite d'explosivité
10.1 %
dilution
(for analytical testing)
Impuretés
≤0.0005 meq/g Titr. acid
≤0.20% water
Résidus d'évap.
≤0.0025%
Couleur
APHA: ≤15
Indice de réfraction
n20/D 1.379 (lit.)
pb
80 °C (lit.)
Pf
−87 °C (lit.)
Densité
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(CC)=O
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
Clé InChI
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
30.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-1 °C - closed cup