270318
Benzonitrile
suitable for HPLC, 99.9%
Synonyme(s) :
Phenyl cyanide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.9%
Forme
liquid
Produit purifié par
glass distillation
Limite d'explosivité
0.34-6.3 %
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.03% water
Résidus d'évap.
<0.0005%
Indice de réfraction
n20/D 1.528 (lit.)
Point d'ébullition
191 °C (lit.)
Pf
−13 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorption UV
λ: 300 nm Amax: 1.0
λ: 310 nm Amax: 0.40
λ: 335 nm Amax: 0.03
λ: 360-400 nm Amax: 0.01
Application(s)
food and beverages
Chaîne SMILES
N#Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H5N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
Clé InChI
JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
158.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
70 °C - closed cup