Principaux documents
261734
Sigma-Aldrich
Petroleum ether
spectrophotometric grade
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Nomenclature NACRES :
NA.07
Le produit 261734 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Qualité
spectrophotometric grade
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Pression de vapeur
25.8 psi ( 55 °C)
7.99 psi ( 20 °C)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
475 °F
Limite d'explosivité
8 %
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impuretés
<0.020% water
Résidus d'évap.
<0.0005%
Indice de réfraction
n20/D 1.363 (lit.)
pb
30-60 °C (lit.)
Densité
0.64 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorption UV
λ: 210 nm Amax: 1.00
λ: 220 nm Amax: 0.30
λ: 230 nm Amax: 0.10
λ: 240 nm Amax: 0.05
λ: 260-400 nm Amax: 0.01
Chaîne SMILES 
[Mg+]c1ccc(cc1)C.[Br-]
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
FlameHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-56.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-49 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Rapid chromatographic technique for preparative separations with moderate resolution.
Still WC, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 43(14), 2923-2925 (1978)
S E Besra et al.
Journal of ethnopharmacology, 54(1), 1-6 (1996-10-01)
Pharmacological studies were conducted with the petroleum ether extract of leaves of the plant Litchi chinensis Gaertn. (Sapindaceae) on experimental animals. The extract was found to possess antiinflammatory, analgesic and antipyretic activity. Acute toxicity studies revealed that the extract, up
Catherine F Poh et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 12(22), 6716-6722 (2006-11-24)
Genetically altered cells could become widespread across the epithelium of patients with oral cancer, often in clinically and histologically normal tissue, and contribute to recurrent disease. Molecular approaches have begun to yield information on cancer/risk fields; tissue optics could further
S C Bondy et al.
Archives of toxicology, 69(6), 410-414 (1995-01-01)
Levels of glutathione and activity of glutamine synthetase were assayed in organs of rats following inhalation of a heterogeneous solvent mixture containing both aliphatic and aromatic hydrocarbons. This mixture was administered for 3 weeks (6 h daily) at two levels
I P Dick et al.
Human & experimental toxicology, 16(11), 645-651 (1998-01-14)
1. The absorption and distribution of lindane through skin was examined using human volunteers. Two different preparations were employed, one with acetone as the vehicle and the other, a commercial product, consisting primarily of white spirit as the solvent base.