Documents
238511
Sigma-Aldrich
Potassium permanganate
≤150 μm particle size, 97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
KMnO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.03
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352312
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pureté
97%
Forme
powder, crystals or chunks
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Taille des particules
≤150 μm
pH
7.2-9.7 (20 °C, 20 g/L)
Chaîne SMILES 
[K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
Clé InChI
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Layered MnO2 with very promising characteristics for battery applications is produced by thermal decomposition of KMnO4.
Suitable for heterogeneous oxidations.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Brain
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Kim, S.H. et al.
Chemistry of Materials, 11, 557-557 (1999)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 1047-1047 (1994)
Crown polyether chemistry. Potassium permanganate oxidations in benzene.
Sam DJ and Simmons HE.
Journal of the American Chemical Society, 94(11), 4024-4025 (1972)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 227-227 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 622-622 (1994)