The product was great and in the R&D for evaluation
209201
Copper(II) sulfate hydrate
98%
33,90 €
About This Item
33,90 €
Produits recommandés
Qualité
for analytical purposes
Pression de vapeur
7.3 mmHg ( 25 °C)
Essai
98%
Forme
crystalline powder
Composition
Degree of hydration, 4-6
Chaîne SMILES
O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
Clé InChI
CYKLGTUKGYURDP-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable