11526
Lead(II) oxide
meets analytical specification of DAC, BPC, 99-100.5% (complexometric), yellow
About This Item
Pression de vapeur
10 mmHg ( 0 °C)
Essai
99-100.5% (complexometric)
Qualité
meets analytical specification of DAC, BPC
Impuretés
≤0.5% insoluble in acetic acid
Perte
≤0.2% loss on ignition, 700 °C
Couleur
yellow
Pf
886 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Fe: ≤50 mg/kg
Chaîne SMILES
O=[PbH2]
InChI
1S/O.Pb
Clé InChI
YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Organes cibles
Central nervous system,Kidney,Blood
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)