Y0002033
Cinchocaine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-Chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-4-quinolinecarboxamide
133,00 €
About This Item
133,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
cinchocaine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Clc1nc2c(c(c1)C(=O)NCCN(CC)CC)cccc2
InChI
1S/C16H20ClN3O/c1-3-20(4-2)10-9-18-16(21)13-11-15(17)19-14-8-6-5-7-12(13)14/h5-8,11H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,18,21)
Clé InChI
WZBLJANCSMJDSS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable