Y0002024
Plastic additive 27
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Dioctyl terephthalate, Bis(2-ethylhexyl) terephthalate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Pression de vapeur
1 mmHg ( 217 °C)
Fabricant/nom de marque
EDQM
Indice de réfraction
n20/D 1.49 (lit.)
Point d'ébullition
400 °C (lit.)
Pf
−48 °C
Densité
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-11-19(7-3)17-27-23(25)21-13-15-22(16-14-21)24(26)28-18-20(8-4)12-10-6-2/h13-16,19-20H,5-12,17-18H2,1-4H3
Clé InChI
RWPICVVBGZBXNA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
awg
Point d'éclair (°F)
413.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
212 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)