Y0001992
Lavender oil for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Lavender oil
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
lavender oil
Fabricant/nom de marque
EDQM
Indice de réfraction
n20/D 1.461 (lit.)
Point d'ébullition
204 °C (lit.)
Densité
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
149.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
65 °C - closed cup