Y0001865
Pholcodine for impurity G identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Pholcodine
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
pholcodine
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C23H30N2O4/c1-24-7-6-23-16-3-4-18(26)22(23)29-21-19(5-2-15(20(21)23)14-17(16)24)28-13-10-25-8-11-27-12-9-25/h2-5,16-18,22,26H,6-14H2,1H3/t16?,17-,18+,22+,23+/m1/s1
Clé InChI
GPFAJKDEDBRFOS-SLITUTQKSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable