Y0001746
Hexylresorcinol for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-Hexylresorcinol, 4-Hexyl-1,3-dihydroxybenzene
133,00 €
About This Item
133,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
hexylresorcinol
Fabricant/nom de marque
EDQM
pb
333-335 °C (lit.)
Pf
65-67 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCc1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C12H18O2/c1-2-3-4-5-6-10-7-8-11(13)9-12(10)14/h7-9,13-14H,2-6H2,1H3
Clé InChI
WFJIVOKAWHGMBH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
388.4 °F
Point d'éclair (°C)
198 °C