Y0001728
2-Propanol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Alcool sec-propylique, Alcool isopropylique, IPA, Isopropanol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Agence
EP Reference Standard
Densité de vapeur
2.1 (vs air)
Pression de vapeur
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Température d'inflammation spontanée
750 °F
Limite d'explosivité
2.0-12.7 %, 93 °C
Fabricant/nom de marque
EDQM
Indice de réfraction
n20/D 1.377 (lit.)
pb
82 °C (lit.)
Pf
−89.5 °C (lit.)
Densité
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12.0 °C - closed cup