Y0001673
Meldonium impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
3-(2,2,2,-Trimethylhydrazinium)methylpropionate bromide, 2-(3-Methoxy-3-oxopropyl)-1,1,1-trimethylhydrazinium bromide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
meldonium
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C7H17N2O2.BrH/c1-9(2,3)8-6-5-7(10)11-4;/h8H,5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
XOTJZTAARPYKNA-UHFFFAOYSA-M
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)