Y0001422
Valproic acid for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-Propylpentanoic acid, Valproic acid
132,00 €
About This Item
132,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
valproic acid
Fabricant/nom de marque
EDQM
Indice de réfraction
n20/D 1.425 (lit.)
pb
220 °C (lit.)
Densité
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCC(C(O)=O)CCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
Clé InChI
NIJJYAXOARWZEE-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ALDH5A1(7915)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
231.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
111 °C - closed cup