Y0001366
Torasemide impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Ethyl [[4-[(3-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]carbamate
133,00 €
About This Item
133,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
torasemide
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(NC(=O)OCC)c1cnccc1Nc2cc(ccc2)CO
InChI
1S/C15H17N3O5S/c1-2-23-15(20)18-24(21,22)14-9-16-7-6-13(14)17-12-5-3-4-11(8-12)10-19/h3-9,19H,2,10H2,1H3,(H,16,17)(H,18,20)
Clé InChI
GGJBUCBJVLHVQG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement