Y0001168
Potassium clavulanate impurity G
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-[[(1S)-1-Carboxy-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]amino]-4-oxobutanoic acid, N-(3-Carboxy-1-oxopropyl)-L-tyrosine
About This Item
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
potassium clavulanate
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N([C@@H](Cc1ccc(cc1)O)C(=O)O)C(=O)CCC(=O)O
InChI
1S/C13H15NO6/c15-9-3-1-8(2-4-9)7-10(13(19)20)14-11(16)5-6-12(17)18/h1-4,10,15H,5-7H2,(H,14,16)(H,17,18)(H,19,20)/t10-/m0/s1
Clé InChI
ZMLAEOWQOQIWJT-JTQLQIEISA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable