Y0001093
Vedaprofen
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(±)-2-(4-Cyclohexylnaphthalen-1-yl)propionic acid
132,00 €
About This Item
132,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
vedaprofen
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C(O)=O)c1ccc(C2CCCCC2)c3ccccc13
InChI
1S/C19H22O2/c1-13(19(20)21)15-11-12-16(14-7-3-2-4-8-14)18-10-6-5-9-17(15)18/h5-6,9-14H,2-4,7-8H2,1H3,(H,20,21)
Clé InChI
VZUGVMQFWFVFBX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable