Y0001051
Pentetate sodium calcium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Calcium trisodium pentetate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
pentetate sodium calcium
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C14H23N3O10.Ca.3Na/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27;;;;/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27);;;;/q;+2;3*+1/p-5
Clé InChI
AYFCVLSUPGCQKD-UHFFFAOYSA-I
Description générale
Application
Conditionnement