Y0001012
Ginkgo dry extract for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
138,00 €
About This Item
138,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ginkgo biloba
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Protocoles
Qualitative Thin Layer Chromatography Analysis of Flavonoids and Quantification of Terpene Lactones in Ginkgo Biloba Extracts and Tablets