Y0000826
Niflumic acid impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-Hydroxy-N-(3-(trifluoromethyl)phenyl)pyridine-3-carboxamide
107,00 €
About This Item
107,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
niflumic acid
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)c1cc(ccc1)NC(=O)c2c(nccc2)O
InChI
1S/C13H9F3N2O2/c14-13(15,16)8-3-1-4-9(7-8)18-12(20)10-5-2-6-17-11(10)19/h1-7H,(H,17,19)(H,18,20)
Clé InChI
HRAILYWEUPEYQL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable