Y0000754
Methenamine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Hexamethylenetetramine, 1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane, Hexamine, Methenamine, Urotropine
133,00 €
About This Item
133,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Famille d'API
methenamine
Température d'inflammation spontanée
770 °F
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
280 °C (subl.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
Clé InChI
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
482.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
250 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)