Y0000694
Bisacodyl for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Bisacodyl
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
bisacodyl
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=O)Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(OC(C)=O)cc2)c3ccccn3
InChI
1S/C22H19NO4/c1-15(24)26-19-10-6-17(7-11-19)22(21-5-3-4-14-23-21)18-8-12-20(13-9-18)27-16(2)25/h3-14,22H,1-2H3
Clé InChI
KHOITXIGCFIULA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)