Y0000624
Terazosin impurity N
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(2RS)-1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
terazosin
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
O=C(C1CCCO1)N2CCNCC2
InChI
1S/C9H16N2O2/c12-9(8-2-1-7-13-8)11-5-3-10-4-6-11/h8,10H,1-7H2
Clé InChI
UKESBLFBQANJHH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)