Y0000523
Glipizide impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Ethyl [2-[4-[(cyclohexylcarbamoyl)sulphamoyl]phenyl]ethyl]carbamate
132,00 €
About This Item
132,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
glipizide
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(NC(=O)NC2CCCCC2)c1ccc(cc1)CCNC(=O)OCC
InChI
1S/C18H27N3O5S/c1-2-26-18(23)19-13-12-14-8-10-16(11-9-14)27(24,25)21-17(22)20-15-6-4-3-5-7-15/h8-11,15H,2-7,12-13H2,1H3,(H,19,23)(H2,20,21,22)
Clé InChI
OIJHHAAHXNZKKC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3