Y0000495
Trandolapril impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(2S,3aR,7aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-3-Cyclohexyl-1-(ethoxycarbonyl)propyl]amino]propanoyl]octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid, Hexahydrotrandolapril
About This Item
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
trandolapril
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable