Y0000437
Chlorphenamine impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(3RS)-3-(4-Chlorophenyl)-N-methyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine
133,00 €
About This Item
133,00 €
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
chlorpheniramine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Clc1ccc(cc1)C(CCNC)c2ncccc2
InChI
1S/C15H17ClN2/c1-17-11-9-14(15-4-2-3-10-18-15)12-5-7-13(16)8-6-12/h2-8,10,14,17H,9,11H2,1H3
Clé InChI
UICFCNIVUDNZSW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable