Y0000245
Ketobemidone impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-[4-(3-Hydroxyphenyl)piperidin-4-yl]propan-1-one
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ketobemidone
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N1CCC(CC1)(c2cc(ccc2)O)C(=O)CC
InChI
1S/C14H19NO2/c1-2-13(17)14(6-8-15-9-7-14)11-4-3-5-12(16)10-11/h3-5,10,15-16H,2,6-9H2,1H3
Clé InChI
BJTDPLRIKDSWIS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable