Y0000176
Eucalyptol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Eucalyptol, 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane, 1,8-Cineole, 1,8-Epoxy-p-menthane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
cineole
Fabricant/nom de marque
EDQM
Indice de réfraction
n20/D 1.457 (lit.)
Point d'ébullition
176-177 °C (lit.)
Pf
1-2 °C (lit.)
Densité
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@]12CC[C@H](CC1)C(C)(C)O2
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3/t8-,10+
Clé InChI
WEEGYLXZBRQIMU-WAAGHKOSSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
125.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
52 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)