Y0000130
Amiodarone impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(2-Butylbenzofuran-3-yl)(4-hydroxyphenyl)methanone
133,00 €
About This Item
133,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
amiodarone
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Conditionnement