Y0000124
Pidolate impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
5-Oxo-L-prolyl-L-glutamic acid, (2S)-2-{{[(2S)-5-Oxopyrrolidin-2-yl]carbonyl}amino}pentanedioic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
pidolate
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C10H14N2O6/c13-7-3-1-5(11-7)9(16)12-6(10(17)18)2-4-8(14)15/h5-6H,1-4H2,(H,11,13)(H,12,16)(H,14,15)(H,17,18)
Clé InChI
YRUFRJRFQFBNQR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Conditionnement
Autres remarques
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)