Y0000101
Orphenadrine citrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Orphenadrine citrate salt, β-Dimethylaminoethyl 2-methylbenzhydryl ether citrate salt, o-Methyldiphenhydramine citrate salt
133,00 €
About This Item
133,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
orphenadrine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)CC(CC(O)=O)C(O)=O.CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2C
InChI
1S/C18H23NO.C6H8O6/c1-15-9-7-8-12-17(15)18(20-14-13-19(2)3)16-10-5-4-6-11-16;7-4(8)1-3(6(11)12)2-5(9)10/h4-12,18H,13-14H2,1-3H3;3H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Clé InChI
XLSFUJUURNFSCL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3