Y0000042
Josamycin propionate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Leucomycin V 3-acetate 4B-(3-methylbutanoate) 2A-propanoate
133,00 €
About This Item
133,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
josamycin
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N(C1C(C(OC(C1OC3OC(C(C(C3)(O)C)OC(=O)CC(C)C)C)C)OC2C(C(CC(=O)OC(C\C=C\C=C/C(C(CC2CC=O)C)O)C)OC(=O)C)OC)OC(=O)CC)(C)C
InChI
1S/C45H73NO16/c1-13-34(50)59-42-38(46(10)11)39(61-37-24-45(9,53)43(29(7)56-37)60-35(51)21-25(2)3)28(6)57-44(42)62-40-31(19-20-47)22-26(4)32(49)18-16-14-15-17-27(5)55-36(52)23-33(41(40)54-12)58-30(8)48/h14-16,18,20,25-29,31-33,37-44,49,53H,13,17,19,21-24H2,1-12H3/b15-14+,18-16-
Clé InChI
NBWASFCRCRXRKF-HHKVLAKUSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement