Principaux documents
W562125
Sigma-Aldrich
10-Undecen-1-ol
≥98%, stabilized, FG
Synonyme(s) :
11-Hydroxy-1-undecene, NSC 66157, Undecylenyl alcohol
About This Item
Formule linéaire :
CH2=CH(CH2)9OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.29
Beilstein:
1753225
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
02.125
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥98%
Contient
alpha-tocopherol as stabilizer (synthetic)
Indice de réfraction
n20/D 1.45 (lit.)
pb
132-133 °C/15 mmHg (lit.)
245-248 °C (lit.)
Densité
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fresh; green; musty; floral; citrus; waxy
Chaîne SMILES 
OCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2,12H,1,3-11H2
Clé InChI
GIEMHYCMBGELGY-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
257.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
125 °C - closed cup