Principaux documents
W509348
Sigma-Aldrich
Diethyl adipate
≥99%, FG
Synonyme(s) :
Hexanedioic acid 1,6-diethyl ester, NSC 19160, NSC 3363
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OCO(CH2)4COOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.25
Beilstein:
1780035
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
09.348
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Essai
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.427 (lit.)
pb
251 °C (lit.)
Pf
−20-−19 °C (lit.)
Densité
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C10H18O4/c1-3-13-9(11)7-5-6-8-10(12)14-4-2/h3-8H2,1-2H3
Clé InChI
VIZORQUEIQEFRT-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup